Drukuj
Methyl (4-aminopiperidin-1-yl)acetate dihydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Amino-1-piperidineacetic acid methyl ester hydrochloride
OR452207-1G OR452207-500MG
APOSOR452207-1GEA 2840 PLN
APOSOR452207-1G APOSOR452207-500MG
Methyl (4-aminopiperidin-1-yl)acetate dihydrochloride 97%
Methyl (4-aminopiperidin-1-yl)acetate dihydrochloride
Formuła: C₈H₁₈Cl₂N₂O₂
MW: 245.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12028101
Numer CAS: 90152-50-4