Drukuj
4-Benzylpiperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Benzyl-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, 1-Boc-4-benzyl-4-piperidinecarboxylic acid
OR452118-1G OR452118-250MG
APOSOR452118-1GEA 1300 PLN
APOSOR452118-1G APOSOR452118-250MG
4-Benzylpiperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester 97%
4-Benzylpiperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester
Formuła: C₁₈H₂₅NO₄
MW: 319.4 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179131
Numer CAS: 167263-11-8