Drukuj
tert-Butyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452116-1G OR452116-500MG
APOSOR452116-1GEA 2610 PLN
APOSOR452116-1G APOSOR452116-500MG
tert-Butyl-2-piperidinecarboxylate 97%
tert-Butyl-2-piperidinecarboxylate
Formuła: C₁₀H₁₉NO₂
MW: 185.27 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11867900
Numer CAS: 147202-35-5