Drukuj
3-(4-Methylphenoxy)azetidine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452074-1G OR452074-250MG OR452074-500MG
APOSOR452074-1GEA 3270 PLN
APOSOR452074-1G APOSOR452074-250MG APOSOR452074-500MG
3-(4-Methylphenoxy)azetidine hydrochloride 97%
3-(4-Methylphenoxy)azetidine hydrochloride
Formuła: C₁₀H₁₄ClNO
MW: 199.68 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16613952
Numer CAS: 1228070-90-3