Drukuj
3-Methylphenethyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452069-10G OR452069-1G OR452069-5G
APOSOR452069-10GEA 3380 PLN
APOSOR452069-10G APOSOR452069-1G APOSOR452069-5G
3-Methylphenethyl bromide 97%
3-Methylphenethyl bromide
Formuła: C₉H₁₁Br
MW: 199.09 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 16799-08-9