Drukuj
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
OR452066-1G OR452066-25G OR452066-5G
APOSOR452066-1GEA 429 PLN
APOSOR452066-1G APOSOR452066-25G APOSOR452066-5G
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Formuła: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00598205
Numer CAS: 22174-29-4