Drukuj
4-(3-Chlorophenoxy)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR452063-1G OR452063-250MG
APOSOR452063-1GEA 2520 PLN
APOSOR452063-1G APOSOR452063-250MG
4-(3-Chlorophenoxy)benzoic acid 97%
4-(3-Chlorophenoxy)benzoic acid
Formuła: C₁₃H₉ClO₃
MW: 248.67 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11122181
Numer CAS: 1145-58-0