Drukuj
4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-(1-Piperidinylmethyl)-benzoic acid hydrochloride
OR452053-1G OR452053-5G
APOSOR452053-1GEA 1540 PLN
APOSOR452053-1G APOSOR452053-5G
4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid 97%
4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid
Formuła: C₁₃H₁₇NO₂
MW: 219.29 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05240080
Numer CAS: 159691-33-5