Drukuj
Boc-D-Tyr(ME)-OH 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Boc-D-Phe(4-OMe)-OH, N-Boc-4-methoxy-D-phenylalanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-methoxy-D-phenylalanine
OR452000-25G OR452000-5G
APOSOR452000-25GEA 1680 PLN
APOSOR452000-25G APOSOR452000-5G
Boc-D-Tyr(ME)-OH 97%
Boc-D-Tyr(ME)-OH
Formuła: C₁₅H₂₁NO₅
MW: 295.335 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065604
Numer CAS: 68856-96-2