Drukuj
2-Bromo-5-chlorotiofen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4520-100G OR4520-25G OR4520-5G
APOSOR4520-100GEA 598 PLN
APOSOR4520-100G APOSOR4520-25G APOSOR4520-5G
2-Bromo-5-chlorotiofen 98%
2-Bromo-5-chlorotiofen
Formuła: C₄H₂BrClS
MW: 197.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 69…71 °C/18mmHg
Temp. topnienia: -2
Gęstość: 1.803 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014523
Numer CAS: 2873-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 220-708-5