Drukuj
2-Bromo-1,4-dimetoksybenzen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4516-10G OR4516-250G OR4516-50G
APOSOR4516-10GEA 73.1 PLN
APOSOR4516-10G APOSOR4516-250G APOSOR4516-50G
2-Bromo-1,4-dimetoksybenzen
2-Bromo-1,4-dimetoksybenzen
Formuła: C₈H₉BrO₂
Temp. Wrzenia: 130…131 °C/10mmHg
Gęstość: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008355
Numer CAS: 25245-34-5
Numer WE (dawny EINECS): 246-756-7