Drukuj
4-Bromo-1,3-dimetoksybenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene
OR4515-100G OR4515-25G
APOSOR4515-100GEA 305 PLN
APOSOR4515-100G APOSOR4515-25G
4-Bromo-1,3-dimetoksybenzen 98%
4-Bromo-1,3-dimetoksybenzen
Formuła: C₈H₉BrO₂
MW: 217.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 153…155 °C/18mmHg
Temp. topnienia: 24…26 °C
Gęstość: 1.507 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009844
Numer CAS: 17715-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 241-717-0