Drukuj
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR451427-1G OR451427-5G
APOSOR451427-1GEA 240 PLN
APOSOR451427-1G APOSOR451427-5G
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formuła: C₆H₈ClN₃O₂
MW: 189.6 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04968629
Numer CAS: 51355-91-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III