Drukuj
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR451421-1G OR451421-5G
APOSOR451421-1GEA 580 PLN
APOSOR451421-1G APOSOR451421-5G
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
Formuła: C₈H₁₂ClNO
MW: 173.64 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11696453
Numer CAS: 63989-88-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 III