Drukuj
1,8-Naphthyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR45139-5G OR45139-10G OR45139-1G
APOSOR45139-5GEA 1040 PLN
APOSOR45139-5G APOSOR45139-10G APOSOR45139-1G
1,8-Naphthyridine 98%
1,8-Naphthyridine
Formuła: C₈H₆N₂
Temp. topnienia: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00059751
Numer CAS: 254-60-4