Drukuj
N-Benzylofenyloetyloamina 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR451330-100G OR451330-250G OR451330-25G
APOSOR451330-100GEA 1530 PLN
APOSOR451330-100G APOSOR451330-250G APOSOR451330-25G
N-Benzylofenyloetyloamina 99%
N-Benzylofenyloetyloamina
Formuła: C₁₅H₁₇N
Temp. Wrzenia: 162…165 °C
Gęstość: 1,007 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009624
Numer CAS: 3647-71-0