Drukuj
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR451328-10G OR451328-50G OR451328-100G
APOSOR451328-10GEA 240 PLN
APOSOR451328-10G APOSOR451328-50G APOSOR451328-100G
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal 95%
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal
Formuła: C₁₃H₂₀O₃
MW: 224.30 g/mol
Temp. Wrzenia: 99…100 °C
Gęstość: 0.987 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051786
Numer CAS: 42783-78-8