Drukuj
2-Phenylethanethiol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Phenethyl mercaptan
OR451326-100G OR451326-250G OR451326-25G OR451326-500G
APOSOR451326-100GEA 957 PLN
APOSOR451326-100G APOSOR451326-250G APOSOR451326-25G APOSOR451326-500G
2-Phenylethanethiol 95%
2-Phenylethanethiol
Formuła: C₈H₁₀S
Temp. Wrzenia: 217…218 °C
Gęstość: 1,032 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004891
Numer CAS: 4410-99-5