Drukuj
2,4-Dimethylbenzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR451325-25G OR451325-5G
APOSOR451325-25GEA 537 PLN
APOSOR451325-25G APOSOR451325-5G
2,4-Dimethylbenzyl alcohol 97%
2,4-Dimethylbenzyl alcohol
Formuła: C₉H₁₂O
Temp. Wrzenia: 120 °C
Temp. topnienia: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004624
Numer CAS: 16308-92-2