Drukuj
1-Chloro-6-iodohexane 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR451323-25G OR451323-5G OR451323-100G
APOSOR451323-25GEA 284 PLN
APOSOR451323-25G APOSOR451323-5G APOSOR451323-100G
1-Chloro-6-iodohexane 95%
1-Chloro-6-iodohexane
Formuła: C₆H₁₂ClI
Temp. Wrzenia: 110 °C
Gęstość: 1,623 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039417
Numer CAS: 34683-73-3