Drukuj
1,6-Heksanoditiol 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,6-Dimercaptohexane
OR451319-100G OR451319-25G OR451319-500G
APOSOR451319-100GEA 435 PLN
APOSOR451319-100G APOSOR451319-25G APOSOR451319-500G
1,6-Heksanoditiol 97+%
1,6-Heksanoditiol
Formuła: C₆H₁₄S₂
MW: 150.31 g/mol
Temp. Wrzenia: 118…119 °C
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 0.995 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004910
Numer CAS: 1191-43-1
Jednostka: 3334
ADR: 9 III