Drukuj
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR451315-100G OR451315-25G OR451315-5G
APOSOR451315-100GEA 1790 PLN
APOSOR451315-100G APOSOR451315-25G APOSOR451315-5G
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride 97%
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
Formuła: C₇H₇ClN₂
Temp. topnienia: 169…174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00031933
Numer CAS: 17281-59-3