Drukuj
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(2-Methoxyphenoxy)acetic acid
OR451310-100G OR451310-25G OR451310-5G
APOSOR451310-100GEA 1330 PLN
APOSOR451310-100G APOSOR451310-25G APOSOR451310-5G
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid 98%
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid
Formuła: (C₆H₄OCH₃)OCH₂COOH
MW: 182.18 g/mol
Temp. topnienia: 123…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014352
Numer CAS: 1878-85-9