Drukuj
3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR451308-25G OR451308-5G
APOSOR451308-25GEA 899 PLN
APOSOR451308-25G APOSOR451308-5G
3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
3-Benzylidene-2,4-pentanedione
Formuła: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 185…188 °C
Gęstość: 1.081 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014990
Numer CAS: 4335-90-4