Drukuj
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR451307-25G OR451307-5G
APOSOR451307-25GEA 580 PLN
APOSOR451307-25G APOSOR451307-5G
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline 98%
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
Formuła: C₉H₁₂BrN
Temp. Wrzenia: 172…173 °C
Gęstość: 1,313 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015476
Numer CAS: 82842-52-2