Drukuj
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR451306-25G OR451306-5G OR451306-100G
APOSOR451306-25GEA 621 PLN
APOSOR451306-25G APOSOR451306-5G APOSOR451306-100G
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene, Technical Grade
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Formuła: C₇H₁₀
Temp. Wrzenia: 114…115 °C
Gęstość: 0,838 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001538
Numer CAS: 4313-57-9
Jednostka: 3295
ADR: 3,II