Drukuj
(2-Mercaptoethyl)pyrazine 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR451304-100G OR451304-25G OR451304-500G
APOSOR451304-100GEA 2310 PLN
APOSOR451304-100G APOSOR451304-25G APOSOR451304-500G
(2-Mercaptoethyl)pyrazine 96%
(2-Mercaptoethyl)pyrazine
Formuła: C₆H₈N₂S
Temp. Wrzenia: 105…110 °C
Gęstość: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00053160
Numer CAS: 35250-53-4
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III