Drukuj
4-(1-Hydroxyethyl)biphenyl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR451303-100G OR451303-25G OR451303-5G
APOSOR451303-100GEA 1740 PLN
APOSOR451303-100G APOSOR451303-25G APOSOR451303-5G
4-(1-Hydroxyethyl)biphenyl 98%
4-(1-Hydroxyethyl)biphenyl
Formuła: C₁₄H₁₄O
Temp. topnienia: 95…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016859
Numer CAS: 3562-73-0