Drukuj
1,4-Butanoditiol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR451300-100G OR451300-25G OR451300-500G
APOSOR451300-100GEA 327 PLN
APOSOR451300-100G APOSOR451300-25G APOSOR451300-500G
1,4-Butanoditiol
1,4-Butanoditiol
Formuła: C₄H₁₀S₂
Temp. Wrzenia: 105…106 °C
Gęstość: 1,042 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004906
Numer CAS: 1191-08-8