Drukuj
2,6-Dichloro-5-nitroanizol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4512-25G OR4512-5G OR4512-1G
APOSOR4512-25GEA 421 PLN
APOSOR4512-25G APOSOR4512-5G APOSOR4512-1G
2,6-Dichloro-5-nitroanizol 98%
2,6-Dichloro-5-nitroanizol
Formuła: C₇H₅Cl₂NO₃
Temp. topnienia: 97…100 °C
Temp. Zapłonu: 160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061129
Numer CAS: 17742-69-7
Numer WE (dawny EINECS): 403-350-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III