Drukuj
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR451180-25G OR451180-5G
APOSOR451180-25GEA 0 PLN
APOSOR451180-25G APOSOR451180-5G
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Formuła: C₅H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 147…149 °C/0,06mmHg
Temp. topnienia: 83…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077791
Numer CAS: 66673-40-3