Drukuj
4-Bromophthalic anhydride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromoisobenzofuran-1,3-dione
OR45117-100G OR45117-25G OR45117-500G
APOSOR45117-100GEA 240 PLN
APOSOR45117-100G APOSOR45117-25G APOSOR45117-500G
4-Bromophthalic anhydride 98%
4-Bromophthalic anhydride
Formuła: C₈H₃BrO₃
Temp. Wrzenia: 301 °C
Temp. topnienia: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191323
Numer CAS: 86-90-8