Drukuj
4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Spiro[indene-1,4'-piperidine] hydrochloride
OR451149-1G OR451149-5G
APOSOR451149-1GEA 2150 PLN
APOSOR451149-1G APOSOR451149-5G
4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
Formuła: C₁₃H₁₆ClN
MW: 221.73 g/mol
Temp. topnienia: 291…294 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632538
Numer CAS: 137730-67-7