Drukuj
(Bromomethyl)cyclobutane 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR451132-1G OR451132-5G OR451132-25G
APOSOR451132-1GEA 110 PLN
APOSOR451132-1G APOSOR451132-5G APOSOR451132-25G
(Bromomethyl)cyclobutane 98%
(Bromomethyl)cyclobutane
Formuła: C₅H₉Br
Temp. Wrzenia: 145…148 °C
Gęstość: 1,339 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 27 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040960
Numer CAS: 17247-58-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III