Drukuj
2-Iodo-4-nitrophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR45113-1G OR45113-250MG
APOSOR45113-1GEA 479 PLN
APOSOR45113-1G APOSOR45113-250MG
2-Iodo-4-nitrophenol 97%
2-Iodo-4-nitrophenol
Formuła: C₆H₄INO₃
Temp. topnienia: 89…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01165664
Numer CAS: 89487-91-2