N-tert-Butylhydroxylamine
Dostawca: Apollo Scientific
OR45111-1G
OR45111-250MG
APOSOR45111-1GEA
0
PLN
APOSOR45111-1G
APOSOR45111-250MG
N-tert-Butylhydroxylamine
N-tert-Butylhydroxylamine
Formuła:
C₄H₁₁NO Temp. topnienia: 59…65 °C Gęstość: 0,88 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD06653532 Numer CAS: 16649-50-6 |