Drukuj
2,4-Dibromoanizol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Dibromo-4-methoxybenzene, 2,4-Dibromo-1-methoxybenzene
OR4511-100G OR4511-25G OR4511-500G
APOSOR4511-100GEA 321 PLN
APOSOR4511-100G APOSOR4511-25G APOSOR4511-500G
2,4-Dibromoanizol
2,4-Dibromoanizol
Formuła: C₇H₆Br₂O
Temp. Wrzenia: 82…88 °C/0,3mmHg
Temp. topnienia: 60…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000079
Numer CAS: 21702-84-1