Drukuj
Methanesulphonylacetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Methylsulphonyl)acetic acid
OR45106-1G OR45106-25G OR45106-5G
APOSOR45106-1GEA 145 PLN
APOSOR45106-1G APOSOR45106-25G APOSOR45106-5G
Methanesulphonylacetic acid
Methanesulphonylacetic acid
Formuła: C₃H₆O₄S
MW: 138.14 g/mol
Temp. topnienia: 118…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051843
Numer CAS: 2516-97-4