Drukuj
chinolina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR45105-100G OR45105-500G OR45105-250G OR45105-25G
APOSOR45105-100GEA 348 PLN
APOSOR45105-100G APOSOR45105-500G APOSOR45105-250G APOSOR45105-25G
chinolina 98%
chinolina
Formuła: C₉H₇N
Temp. Wrzenia: 236…238 °C
Temp. topnienia: –17 to –13 °C
Gęstość: 1,093 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006736
Numer CAS: 91-22-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-051-6
Jednostka: 2656
ADR: 6.1,III