Drukuj
3-Azetidinyl phenyl ether hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Phenoxyazetidine hydrochloride
OR451015-1G OR451015-5G
APOSOR451015-1GEA 438 PLN
APOSOR451015-1G APOSOR451015-5G
3-Azetidinyl phenyl ether hydrochloride
3-Azetidinyl phenyl ether hydrochloride
Formuła: C₉H₁₂ClNO
MW: 185.66 g/mol
Temp. topnienia: 120…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01314198
Numer CAS: 301335-39-7