1,3-Dijodopropan
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
OR4510-100G
OR4510-25G
APOSOR4510-100GEA
400
PLN
APOSOR4510-100G
APOSOR4510-25G
1,3-Dijodopropan
1,3-Dijodopropan
Formuła:
C₃H₆I₂ Temp. Wrzenia: 111…113 °C/23mmHg Temp. topnienia: –20 °C Gęstość: 2,576 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00001097 Numer CAS: 627-31-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-993-4 |