Drukuj
1,6-Dibromoheksan 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexamethylen dibromide
OR4509-100G OR4509-500G
APOSOR4509-100GEA 189 PLN
APOSOR4509-100G APOSOR4509-500G
1,6-Dibromoheksan 97+%
1,6-Dibromoheksan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
MW: 243.97 g/mol
Temp. Wrzenia: 242…244 °C
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1.586 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000272
Numer CAS: 629-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-067-2
Jednostka: 3082
ADR: 9+EHS III