Drukuj
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Dibromochlorobenzene, 1,3-Dibromo-5-chlorobenzene
OR4505-100G OR4505-25G OR4505-5G
APOSOR4505-100GEA 371 PLN
APOSOR4505-100G APOSOR4505-25G APOSOR4505-5G
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
Formuła: C₆H₃Br₂Cl
MW: 270.35 g/mol
Temp. Wrzenia: 256 °C
Temp. topnienia: 91…98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070765
Numer CAS: 14862-52-3