Drukuj
5-Chloro-2-iodoaniline
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4504-100G OR4504-25G OR4504-5G
APOSOR4504-100GEA 743 PLN
APOSOR4504-100G APOSOR4504-25G APOSOR4504-5G
5-Chloro-2-iodoaniline
5-Chloro-2-iodoaniline
Formuła: C₆H₅ClIN
MW: 253.47 g/mol
Temp. topnienia: 40…44 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06738960
Numer CAS: 6828-35-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III