3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-6-sulphonyl chloride
OR45030-1G
OR45030-250MG
APOSOR45030-1GEA
2170
PLN
APOSOR45030-1G
APOSOR45030-250MG
3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulphonyl chloride
3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-sulphonyl chloride
Formuła:
C₈H₆ClNO₄S Temp. topnienia: 137…139 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03033702 Numer CAS: 62522-63-8 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |