Drukuj
Chlorowodorek 6-chloro-m-anizydyny
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-5-methoxyanilinium chloride, 3-Amino-4-chloroanisole hydrochloride, 2-Chloro-5-methoxyaniline hydrochloride, 6-Chloro-3-anisidine hydrochloride
OR4503-25G OR4503-5G
APOSOR4503-25GEA 232 PLN
APOSOR4503-25G APOSOR4503-5G
Chlorowodorek 6-chloro-m-anizydyny
Chlorowodorek 6-chloro-m-anizydyny
Formuła: C₇H₉Cl₂NO
MW: 194.06 g/mol
Temp. topnienia: 207 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012962
Numer CAS: 85006-21-9
Numer WE (dawny EINECS): 285-050-3