Drukuj
6-Chloro-m-anisidine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 6-Chloro-3-anisidine, 2-Chloro-5-methoxyaniline, 3-Amino-4-chloroanisole
OR4502-5G OR4502-1G
APOSOR4502-5GEA 145 PLN
APOSOR4502-5G APOSOR4502-1G
6-Chloro-m-anisidine
6-Chloro-m-anisidine
Formuła: C₇H₈ClNO
Temp. Wrzenia: 135…137 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 27 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047830
Numer CAS: 2401-24-3
Numer WE (dawny EINECS): 219-277-6
Jednostka: 2233
ADR: 6.1,III