Drukuj
2-(Chloromethyl)-6-methylpyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR450025-1G OR450025-25G OR450025-5G
APOSOR450025-1GEA 203 PLN
APOSOR450025-1G APOSOR450025-25G APOSOR450025-5G
2-(Chloromethyl)-6-methylpyridine
2-(Chloromethyl)-6-methylpyridine
Formuła: C₇H₈ClN
Temp. Wrzenia: 72…75 °C
Temp. topnienia: 18…19 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09055262
Numer CAS: 3099-29-4
Jednostka: 1759
ADR: 8,III