Drukuj
Ethyl ethoxyiminoacetate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-ethoxy-2-iminoacetate
OR450017-1G OR450017-5G OR450017-500MG
APOSOR450017-1GEA 545 PLN
APOSOR450017-1G APOSOR450017-5G APOSOR450017-500MG
Ethyl ethoxyiminoacetate 95%
Ethyl ethoxyiminoacetate
Formuła: C₆H₁₁NO₃
Gęstość: 1,042 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD06797654
Numer CAS: 816-27-3