Drukuj
Chlorek 4-bromo-2,6-dichlorobenzenosulfonylu 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4495-5G OR4495-1G
APOSOR4495-5GEA 290 PLN
APOSOR4495-5G APOSOR4495-1G
Chlorek 4-bromo-2,6-dichlorobenzenosulfonylu 96%
Chlorek 4-bromo-2,6-dichlorobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₂BrCl₃O₂S
Temp. topnienia: 46…50 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094651
Numer CAS: 351003-54-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,II